Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxid, vandfri, Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Ru 75,2 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381838
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381838 0.5 g 0.5g
11391838 2 g 2g
11301848 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011804.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO2's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO2 bruges i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-10-1
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00011210
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Smeltepunkt 1200° (sublimation)
Navn note Ru 75.2% min.
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formel vægt 133.07
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Black powder
Tæthed 6.97