Få mere at vide
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous, 99.9%
Beskrivelse
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO 2 anvendes i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Anvendt som et elektrokemisk superkondensatormateriale, har høj kapacitet til at lagre ladning.
- Anvendes som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne, bruges som aktivt materiale i superkondensatorer.
- RuO 2's dispersionsegenskab; bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer
- Udstrakt brugt til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1200°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium (IV) oxide |
| CAS | 12036-10-1 |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | O2Ru |
| MDL nummer | MFCD00011210 |
| FN nummer | UN1479 |
| Synonym | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.