Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxid, vandfri, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081026
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11479752
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10816.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO 2 anvendes i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO 2 anvendes i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og syrer. Opløselig i smeltet alkali.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, regiavand, organiske opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-10-1
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00011210
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (IV) oxide
Smeltepunkt 1200°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formel vægt 133.07
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.97
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.