Få mere at vide
Ruthenium(IV)oxid, vandfri, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO 2 anvendes i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den mest anvendte oxygenkatalysator er ruthenium(IV)oxid. Det anvendes som et elektrokemisk superkondensatormateriale, og det har høj kapacitet til at lagre ladning. RuO 2 bruges som katalysator i Deacon-processen, der producerer klor gennem oxidation af hydrogenchlorid. På grund af den høje ladningsoverførselsevne bruges det som aktivt materiale i superkondensatorer. RuO 2 's dispersionsegenskab bruges til at øge kapacitansen af nanokompositelektrodematerialer til superkondensatorer. RuO 2 anvendes i vid udstrækning til belægning af titaniumanoder og som katalysator og dopingmiddel til brug ved fjernelse af svovlbrinte fra olieraffinaderier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og syrer. Opløselig i smeltet alkali.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, regiavand, organiske opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium (IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1200°C (sublimation) |
| Navn note | Anhydrous |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. |
| Formel vægt | 133.07 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |