Få mere at vide
Ruthenium(IV) oxide, 99.5+%, anhydrous
Artikelnummer. 10647352 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647352 5 g Glasflaske 5g
10523771 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-10-1
Molekylær formel O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 133.07
MDL nummer MFCD00011210
InChI nøgle WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC navn dioxoruthenium
SMIL O=[Ru]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(IV) oxide
Navn note 99.5+%
Farve Sort
Fysisk form fint pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.5+%
Lineær formel RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 133.07
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 6.97
Tæthed 6.9700g/mL