Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylsulfate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058900
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11355737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043436.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Galvanisering, belægning
Ruthenium(III) nitrosylsulfat anvendes til galvanisering, belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Molekylær formel [Ru(NO)]2(SO4)3
MDL nummer MFCD02684508
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 550.34
Procent renhed 99.99%
Grad Premion