Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylsulfat, Premion™, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11355737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355737 1 g 1g
11345737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043436.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Elektroplettering, belægning | [Ru(NO)]2(SO4)3
Ruthenium(III) nitrosylsulfat anvendes til galvanisering, belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel [Ru(NO)]2(SO4)3
MDL nummer MFCD02684508
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 550.34
Procent renhed 99.99%
Grad Premion