Få mere at vide
Ruthenium(III)nitrosylnitratopløsning, Ru 1,5 % w/v, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480300
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480300 1000 mL 1000ml
11357477 50 mL 50ml
11367477 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11480300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012630.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 34513-98-9
Ruthenium(III)nitrosylnitrat, der anvendes som katalysator i forskellige reaktioner, nemlig hydrogenering, carbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, CX-kobling (f.eks. Heck, Suzuki, Stille ) og chirale katalysereaktioner. Det bruges også til fremstilling af tykfilmsmodstande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34513-98-9
MDL nummer MFCD00016313
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Farve Rød til brun
Lineær formel Ru(NO)(NO3)3
FN nummer UN3093
Koncentration Ru 1.5% w/v
Tæthed 1.07 g/mL
Opløselighedsinformation Miscible with cold water.
Formel vægt 317.09
Lugt Acidic
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske