Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylnitrate, Ru 31.3% min
Artikelnummer. p-4824912
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11366558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012175.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
Ruthenium(III)nitrosylnitrat, der anvendes som katalysator i forskellige reaktioner, nemlig hydrogenering, carbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, CX-kobling (f.eks. Heck, Suzuki, Stille ) og chirale katalysereaktioner. Det bruges også til fremstilling af tykfilmsmodstande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34513-98-9
Molekylær formel N4O10Ru
MDL nummer MFCD00016313
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde Ru 31.3% min.
Opløselighedsinformation Miscible with cold water.
Formel vægt 317.09
Lugt Odorless
Udseende Red-brown crystals