Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylnitrate, Ru 31.3% min
Artikelnummer. 11366558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366558 1 g 1g
11346558 5 g 5g
11356558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012175.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
Ruthenium(III)nitrosylnitrat, der anvendes som katalysator i forskellige reaktioner, nemlig hydrogenering, carbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, CX-kobling (f.eks. Heck, Suzuki, Stille ) og chirale katalysereaktioner. Det bruges også til fremstilling af tykfilmsmodstande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34513-98-9
Molekylær formel N4O10Ru
MDL nummer MFCD00016313
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde Ru 31.3% min.
Opløselighedsinformation Miscible with cold water.
Formel vægt 317.09
Lugt Odorless
Udseende Red-brown crystals