Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylnitrate, Ru 31.3% min
Beskrivelse
Ruthenium(III)nitrosylnitrat, der anvendes som katalysator i forskellige reaktioner, nemlig hydrogenering, carbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, CX-kobling (f.eks. Heck, Suzuki, Stille ) og chirale katalysereaktioner. Det bruges også til fremstilling af tykfilmsmodstande.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) nitrosylnitrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | Ru 31.3% min. |
| Opløselighedsinformation | Miscible with cold water. |
| Formel vægt | 317.09 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Red-brown crystals |