Få mere at vide
Ruthenium(III)nitrosylchlorid, Ru 42,1 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327198 1 g 1g
11317198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016622.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18902-42-6 | Cl3NORu | 237.43 g/mol
Rutheniumnitrosylchlorid er en vigtig rutheniumforbindelse, som bruges til syntese af mere komplekse rutheniumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18902-42-6
Molekylær formel Cl3NORu
Molekylvægt (g/mol) 237.43
MDL nummer MFCD00049765
InChI nøgle AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) nitrosylchloride
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 237.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 42.1% min.
Følsomhed Hygroscopic