Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylchloride hydrate
Artikelnummer. 11314748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314748 1 g 1g
11324748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32535-76-5 | Cl3NORu | 237.42 g/mol
Anvendes som katalysator. Som en forløber for andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32535-76-5
Molekylær formel Cl3NORu
Molekylvægt (g/mol) 237.42
MDL nummer MFCD00049765
InChI nøgle XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichlor(nitroso)rutheniumtris(ylium)
SMIL Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Smeltepunkt 180°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 237.44 (Anhydrous)