Få mere at vide
Ruthenium(III) nitrosylacetat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335737
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11335737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043435.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ru(NO)(OOCCH3)3
Ruthenium(III) nitrosylacetat bruges til at fremstille oxid-tyndfilmstransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Ru(NO)(OOCCH3)3
MDL nummer MFCD02684507
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (III) nitrosylacetate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 308.18
Procent renhed 99.99%
Grad Premion