Få mere at vide
Ruthenium(III)nitrosylnitrat, i fortyndet vandig. salpetersyre opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10793403
Brand: Thermo Scientific Acros 365040250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru | 317.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34513-98-9
Molekylær formel N4O10Ru
Molekylvægt (g/mol) 317.09
MDL nummer MFCD00016313
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Navn note In diluted nitric acid
Farve Brun til Orange
Fysisk form Løsning
Mængde 25 mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 317.09
Procent renhed 1.5% (Ru) (typically)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.07
Tæthed 1.0700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.