Få mere at vide
Ruthenium(III) iodide, anhydrous, Ru 20.5% min
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 590°C (decomposition) |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 481.78 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ru 20.5% min. |
| Følsomhed | Hygroscopic |