Få mere at vide
Ruthenium(III) chloride oxide, ammoniated
Artikelnummer. 11341848
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341848 1 g 1g
11331848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011806.03
Request Bulk or Custom Format
Mikroskopisk plet
Mikroskopisk farvning Ruthenium(III)chloridoxid, ammoniumbehandlet, anvendes som reagens på plantemateriale til farvning af pektin, tyggegummi, dyrevæv og bakterier. Det bruges også i histologi til at farve aldehydfikserede mucopolysaccharider. Yderligere tjener det som et farmakologisk værktøj til at studere specifikke cellulære mekanismer. Det tjener som en hæmmer af mitokondriel calcium uniporter. Derudover er det involveret i at reducere luftvejsbetændelse opstår ved peberspray.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11103-72-3
Molekylær formel Cl6H46N14O2Ru3
Molekylvægt (g/mol) 790.374
MDL nummer MFCD00011479
InChI nøgle JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC navn azan;ruthenium(2+);hexachlorid;dihydrat
SMIL N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) chloride oxide
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Navn note Ammoniated
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Lineær formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 14,8300
Opløselighedsinformation Soluble in water and ammonium hydroxide.
Formel vægt 786.35
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≥34.8% Ruthenium
Lugt Odorless
Tæthed 3.110 g/mL