Få mere at vide
Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11399538
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399538 2 g 2g
11309548 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043364.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Ruthenium(III)chloridhydrat bruges som udgangsmateriale i rutheniumkemi. Det fungerer som en forløber for mange rutheniumforbindelser, som finder anvendelse som katalysatorer i asymmetrisk hydrogenering og alkenmetatese. Det tjener som en katalysator ved fremstillingen af 2-ethyl-3-methylquinoliner fra primære aromatiske aminer og triallylamin. Yderligere anvendes det til fremstilling af nanopartikelformig ruthenium-aluminiumoxyhydroxidkatalysator til effektiv dehydrogenering af arylmethylalkoholer til de tilsvarende aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-67-0
Molekylær formel Cl3Ru
Molekylvægt (g/mol) 207.42
MDL nummer MFCD00149844
InChI nøgle YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn ruthenium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium (III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8302
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 207.43 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ruthenium(III) chlor