Få mere at vide
Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min
Artikelnummer. p-4408153
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11371678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011043.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Oxidation.Ruthenium(III)chloridhydrat bruges som katalysator for alkynfunktionalisering og oxidationsreaktioner. Det bruges som nøgleråmaterialer til fremstilling af forskellige ruthenium-baserede katalysatorer, herunder Grubbs' katalysatorer. Det bruges til fremstilling af nanopartikulær ruthenium-aluminiumoxyhydroxidkatalysator, som er effektiv til dehydrogenering af alkoholer til de tilsvarende aldehyder. Det er også involveret i syntesen af 2-ethyl-3-methylquinoliner fra primære aromatiske aminer og triallylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-67-0
Molekylær formel Cl3Ru
Molekylvægt (g/mol) 207.42
MDL nummer MFCD00149844
InChI nøgle YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn ruthenium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 100°dec
Navn note PGM basis, Ru 38% min.
Fysisk form Crystalline Soluble
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Formel vægt 207.43 (Anhydrous)
Lugt Pungent
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Black crystalline or powder