Få mere at vide
Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min
Beskrivelse
Oxidation.Ruthenium(III)chloridhydrat bruges som katalysator for alkynfunktionalisering og oxidationsreaktioner. Det bruges som nøgleråmaterialer til fremstilling af forskellige ruthenium-baserede katalysatorer, herunder Grubbs' katalysatorer. Det bruges til fremstilling af nanopartikulær ruthenium-aluminiumoxyhydroxidkatalysator, som er effektiv til dehydrogenering af alkoholer til de tilsvarende aldehyder. Det er også involveret i syntesen af 2-ethyl-3-methylquinoliner fra primære aromatiske aminer og triallylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 100°dec |
| Navn note | PGM basis, Ru 38% min. |
| Fysisk form | Crystalline Soluble |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone. |
| Formel vægt | 207.43 (Anhydrous) |
| Lugt | Pungent |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |