Få mere at vide
Ruthenium(III)chloridhydrat, 35 - 40% Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723201 1 g Glasflaske 1g
10154450 5 g Glasflaske 5g
10348190 25 g Glasflaske 25g
13418448 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10723201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195480010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-67-0
Molekylær formel Cl3Ru
Molekylvægt (g/mol) 207.42
MDL nummer MFCD00149844
InChI nøgle YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ruthenium trichloride
IUPAC navn ruthenium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) chloride hydrate
Navn note 35 - 40% Ru
Farve Sort til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel RuCl3·xH2O
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 14, 8302
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 207.42
Procent renhed 35 to 40% Ru
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.