Få mere at vide
Ruthenium(III) chloride, anhydrous, Ru 47.7% min
Artikelnummer. p-7052314
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 15442897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047182.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-08-8
Ruthenium(III)chlorid er meget udbredt som udgangsmateriale for rutheniumkomplekser. Det fungerer som en katalysator, der anvendes i den oxidative ringslutning af 1,7-diener til oxepandioler. Det bruges til hydroxylering af tertiære carbonhydrider i kombination af periodat eller bromat. Det er involveret som en katalysator i syntesen af 2,3-pyridindicarboxylsyre-13C3, 15N, hvor den umærkede analog er en hæmmer af glucosesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-08-8
MDL nummer MFCD00011208
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) chloride
Smeltepunkt >500°C (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Lineær formel RuCl3
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8302
Formel vægt 207.43
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 47.7% min
Lugt Pungent
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.110 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.