Få mere at vide
Ruthenium(III)chlorid, vandrig, Ru 47,7% min
Beskrivelse
Ruthenium(III)chlorid er meget udbredt som udgangsmateriale for rutheniumkomplekser. Det fungerer som en katalysator, der anvendes i den oxidative ringslutning af 1,7-diener til oxepandioler. Det bruges til hydroxylering af tertiære carbonhydrider i kombination af periodat eller bromat. Det er involveret som en katalysator i syntesen af 2,3-pyridindicarboxylsyre-13C3, 15N, hvor den umærkede analog er en hæmmer af glucosesyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) chloride |
| Smeltepunkt | >500 °C (dekomponering) |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lineær formel | RuCl3 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8302 |
| Formel vægt | 207.43 |
| Mehr anzeigen |