Få mere at vide
Ruthenium(III)chlorid, 99,9%, (sporstofbasis), vandfri
Artikelnummer. 15750829 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15750829 50 g Glasflaske 50g
10541071 2 g Glasflaske 2g
10782621 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15750829 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197210500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-08-8 | Cl3Ru | 207,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-08-8
Molekylær formel Cl3Ru
Molekylvægt (g/mol) 207.43
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) chloride
Smeltepunkt >500.0°C
Farve Sort
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 48 to 50% (Ru)
Lineær formel RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 15,8436
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 207.43
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis