Få mere at vide
Ruthenium(III)chlorid, 99,9%, (sporstofbasis), vandfri
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) chloride |
| Smeltepunkt | >500,0 °C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 48 til 50% (Ru) |
| Lineær formel | RuCl3 |
| Fieser | 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 |
| Merck Index | 15,8436 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: nedbrydes i varmt vand, let opløselig i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ruthenium(III) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.