Få mere at vide
Ruthenium(III)bromid, Ru 29 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ruthenium(III)bromid bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) bromide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 340.78 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ru 29% min. |
| Lugt | Characteristic |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 5.30 g/mL |