Få mere at vide
Ruthenium(III) bromide hydrate, Ru 25% min
Artikelnummer. p-7049060
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11337477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012628.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidation
Ruthenium(III)bromidhydrat bruges som katalysator i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314075-07-5
Molekylær formel Br3H2ORu
Molekylvægt (g/mol) 358.80
MDL nummer MFCD00016314
InChI nøgle PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn tribromorutheniumhydrat
SMIL O.Br[Ru](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol
Formel vægt 340.78 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 25% min.
Lugt Characteristic
Følsomhed Hygroscopic