Få mere at vide
Ruthenium(III) bromidhydrat, Ru 25% min
Artikelnummer. 11347477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347477 5 g 5g
11337477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012628.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Oxidation | CAS: 314075-07-5 | Br3H2ORu | 358,80 g/mol
Ruthenium(III)bromidhydrat bruges som katalysator i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314075-07-5
MDL nummer MFCD00016314
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) bromide hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Lugt Karakteristik
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol
Formel vægt 340,78 (Vandfri Vandstand)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 25% min.