Få mere at vide
Ruthenium(III) 2,4-pentanedionate, Ru 24% min
Artikelnummer. p-4408151
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11300729
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010568.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Hydrogenation | CAS: 14284-93-6 | C15H21O6Ru | 398.40 g/mol
Precursor til fremstilling af andre forbindelser af ruthenium. Ruthenium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en genanvendelig katalysator til visse organiske omdannelser såsom acetylering af phenoler, alkoholer og aminer under pæne forhold. Det bruges også som en homogen katalysator, for eksempel ved hydrolyse af natriumborhydrid og regiospecifik tritering af aromatiske carboxylsyrer. Det bruges også som en katalysator til enantioselektiv hydrogenering af syrer såsom arylacrylsyre og arylpropensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-93-6
Molekylær formel C15H21O6Ru
Molekylvægt (g/mol) 398.40
MDL nummer MFCD00000030
InChI nøgle RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Synonym ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
PubChem CID 5488829
SMIL [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Smeltepunkt 260°C (decomposition)
Navn note Ru 24% min.
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;ruthenium(3+)
Formel vægt 398.4
Udseende Red crystals