Få mere at vide
Ruthenium(III) 2,4-pentanedionate, Ru 24% min
Beskrivelse
Precursor til fremstilling af andre forbindelser af ruthenium. Ruthenium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en genanvendelig katalysator til visse organiske omdannelser såsom acetylering af phenoler, alkoholer og aminer under pæne forhold. Det bruges også som en homogen katalysator, for eksempel ved hydrolyse af natriumborhydrid og regiospecifik tritering af aromatiske carboxylsyrer. Det bruges også som en katalysator til enantioselektiv hydrogenering af syrer såsom arylacrylsyre og arylpropensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 260°C (decomposition) |
| Navn note | Ru 24% min. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | ruthenium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat) |
| Formel vægt | 398.4 |
| Udseende | Red crystals |