Få mere at vide
Ruthenium(III) 2,4-pentanedionate, Ru 24% min
Artikelnummer. 11300729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300729 1 g 1g
11310729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010568.03
Request Bulk or Custom Format
For Hydrogenation | CAS: 14284-93-6 | C15H21O6Ru | 398.40 g/mol
Precursor til fremstilling af andre forbindelser af ruthenium. Ruthenium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en genanvendelig katalysator til visse organiske omdannelser såsom acetylering af phenoler, alkoholer og aminer under pæne forhold. Det bruges også som en homogen katalysator, for eksempel ved hydrolyse af natriumborhydrid og regiospecifik tritering af aromatiske carboxylsyrer. Det bruges også som en katalysator til enantioselektiv hydrogenering af syrer såsom arylacrylsyre og arylpropensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-93-6
Molekylær formel C15H21O6Ru
Molekylvægt (g/mol) 398.40
MDL nummer MFCD00000030
InChI nøgle RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Synonym ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
PubChem CID 5488829
SMIL [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Smeltepunkt 260°C (decomposition)
Navn note Ru 24% min.
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;ruthenium(3+)
Formel vægt 398.4
Udseende Red crystals