Få mere at vide
Ruthenium terninger, 6 mm (0,24 tommer) kvadratiske, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456955
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456955 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15456955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045484.KF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium cubes
Navn note 6 mm (0,24 tommer) kvadrat
CAS 7440-18-8
Mængde 1 Pc.
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ru
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ru]
IUPAC navn ruthenium
Molekylvægt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Procent renhed 99.9%
Lugt Lugtfri