Få mere at vide
Ruthenium, 99,9%, (spormetalbasis), -200 mesh, pulver
Artikelnummer. 10573561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10573561 1 g Glasflaske 1g
10624712 5 g Glasflaske 5g
10540014 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198100010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Farve Grå
Navn note -200 mesh
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Form Pulver
Merck Index 15, 8433
Formel vægt 101.07
Grad Spor metal
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.