Få mere at vide
Ruthenium, 5% på aluminiumoxidpulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381818
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Product Code. 11381818
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011749.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrogenering af alifatiske carbonyler og aromatiske ringe, især voluminøse molekyler.
Hydrogenering af alifatiske carbonyler og aromatiske ringe, især voluminøse molekyler. Ruthenium på aluminiumoxid-katalysator spiller en vigtig rolle for kobberfri sonogashira-koblingsreaktioner. Det er ligeledes en nyttig katalysator til racemisering af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Udseende Dark powder
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Hazard Statement
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.