Få mere at vide
Ruthenium, 5% på aluminiumoxidpulver, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hydrogenering af alifatiske carbonyler og aromatiske ringe, især voluminøse molekyler. Ruthenium på aluminiumoxid-katalysator spiller en vigtig rolle for kobberfri sonogashira-koblingsreaktioner. Det er ligeledes en nyttig katalysator til racemisering af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Udseende | Mørkt pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |