Få mere at vide
Ruthenium, 5% på aktivt kulpulver, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Artikelnummer. 11428470
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428470 25 g 25g
11408470 5 g 5g
11418470 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044338.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Ruthenium, 5% på aktivt kulpulver bruges i solceller, som omdanner lysenergi til elektrisk energi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Navn note 5% på aktivt kul-pulver, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Lugt Lugtfri