Få mere at vide
Ruthenium, 5% på aktivt kulpulver, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Beskrivelse
Ruthenium, 5% på aktivt kulpulver bruges i solceller, som omdanner lysenergi til elektrisk energi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Navn note | 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |