Få mere at vide
Ruthenium, 4% on 6.35mm (0.25in) alumina rings
Artikelnummer. p-7052199
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15442017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044593.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Som heterogene katalysatorer. Den er velegnet til brug som elektrokatalysator i gasdiffusionselektroder. Som elektrokemiske gassensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Navn note 4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings
Farve Grå-Hvid
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.