Få mere at vide
Ruthenium, 4% på 6,35 mm (0,25 tommer) aluminiumsringe
Artikelnummer. 15452017
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452017 500 g 500g
15442017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044593.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Som heterogene katalysatorer. Den er velegnet til brug som elektrokatalysator i gasdiffusionselektroder. Som elektrokemiske gassensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Navn note 4% på alumina-ringe, 6,35 mm (0,25 tommer)
Farve Grå-Hvid
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.