Få mere at vide
Ruthenium, 4% på 6,35 mm (0,25 tommer) aluminiumsringe
Beskrivelse
Som heterogene katalysatorer. Den er velegnet til brug som elektrokatalysator i gasdiffusionselektroder. Som elektrokemiske gassensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Navn note | 4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings |
| Farve | Grå-Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.