Få mere at vide
Ruthenium, 2% på 3,18 mm (0,125 tommer) alumina-pellets
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Navn note | 2% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.) |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Odorless |