Få mere at vide
Ruthenium, 0,5% på granulært kulstof, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050448
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11314457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038332.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ruthenium bruges i slidstærke elektriske kontakter og produktion af tykfilmsmodstande. Dets anvendelse i nogle platinlegeringer og som katalysator. Det er den mest effektive hærder til platin og palladium. Det bruges også i nogle avancerede højtemperatur-enkrystal-superlegeringer, med applikationer, herunder turbinebladene i jetmotorer og fyldepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Soluble in fused alkalis. Insoluble in water,acid and aqua regia.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5% on granular carbon