Få mere at vide
Ruthenium, 0,5 % på granulært kulstof
Product Code. 11314457
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11314457 25 g 25g
11304457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11314457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 038332.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Add to basket
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Ruthenium bruges i slidstærke elektriske kontakter og produktion af tykfilmsmodstande. Dets anvendelse i nogle platinlegeringer og som katalysator. Det er den mest effektive hærder til platin og palladium. Det bruges også i nogle avancerede højtemperatur-enkrystal-superlegeringer, med applikationer, herunder turbinebladene i jetmotorer og fyldepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-18-8
Molekylær formel Ru
Molekylvægt (g/mol) 101.07
MDL nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI nøgle KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC navn ruthenium
SMIL [Ru]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ruthenium
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Opløseligt i smeltede alkalier. Uopløseligt i vand, syre og aqua regia.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5% on granular carbon
Lugt Lugtfri