Få mere at vide
Ruthenium, 0,5% på granulært kulstof, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ruthenium bruges i slidstærke elektriske kontakter og produktion af tykfilmsmodstande. Dets anvendelse i nogle platinlegeringer og som katalysator. Det er den mest effektive hærder til platin og palladium. Det bruges også i nogle avancerede højtemperatur-enkrystal-superlegeringer, med applikationer, herunder turbinebladene i jetmotorer og fyldepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruthenium |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in fused alkalis. Insoluble in water,acid and aqua regia. |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5% on granular carbon |
| Lugt | Odorless |