Få mere at vide
Rutaecarpine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rutaecarpine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2 |
| Formel vægt | 287.1059 |