Få mere at vide
Rutaecarpine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494767 50 mg -
16458878 10 mg -
16439006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0147
MedChemExpress Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rutaecarpine
CAS 84-26-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13N3O
Mængde 50 mg
Synonym Rutecarpine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (174.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)=NC5=C1C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 287.32
Formel vægt 287.32
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation