Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rutaecarpin
Artikelnummer. 17251182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251182 250 mg
17241182 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251182 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465982500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-26-4
Molekylær formel C18H13N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rutaecarpin
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i alkohol, benzen, chloroform, ether
Smeltepunkt 259,0 °C til 260,0 °C
Formel vægt 287.32
InChI nøgle ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1N2CCC3=C(NC4=CC=CC=C34)C2=NC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(10),4,6,8,15,17,19-octaen-14-one
Molekylvægt (g/mol) 287.32