Få mere at vide
Brady™ Rustfast polypropylen bærbar hængelåsstation
Artikelnummer. 11731116 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11731116 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11731116 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 811218
På lager
Den rustsikre bærbare hængelåsestation af polypropylen sikrer, at låseanordninger forbliver let tilgængelige og klar til brug, når det er nødvendigt.
  • Disse kompakte robuste stationer kommer med et fastgørbart håndtag eller nem transport, plus skrueåbninger til permanent vægmontering.
  • Det låsbare, semi-transparente låg beskytter indholdet mod udsættelse for barske miljøer.
  • Giv en boks pr. medarbejder, eller del en i dit team.
  • Det har aldrig været nemmere og renere at tage dit udstyr med dig.
  • Stationen leveres uden indhold.
Tekniske data
Produkttype Lockout Station
Alternativt varenummer BÆRBAR HÆNGELÅS STATION (TOM)
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Dybde (engelsk) 2,52 tommer.
Dybde (metrisk) 64 mm
Oversigt Bærbar hængelåsstation
Dimensioner (D x B x H) 64 x 337 x 432 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 17.008 tommer.
Højde (metrisk) 432 mm
Inkluderer Bærbar hængelåsstation
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 13.268 tommer.
Bredde (metrisk) 337 mm