Få mere at vide
Brady™ Rustfast polypropylen bærbar lockout-station
Artikelnummer. 11721116 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11721116 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11721116 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 811217
På lager
Den rustfrie bærbare lockout-station af polypropylen sikrer, at lockout-enheder forbliver let tilgængelige og klar til brug, når det er nødvendigt.
  • Disse kompakte robuste stationer kommer med et fastgørbart håndtag eller nem transport, plus skrueåbninger til permanent vægmontering.
  • Det låsbare, semi-transparente låg beskytter indholdet mod udsættelse for barske miljøer.
  • Giv en boks pr. medarbejder, eller del en i dit team.
  • Det har aldrig været nemmere og renere at tage dit udstyr med dig.
  • Stationen leveres uden indhold.
Tekniske data
Produkttype Lockout Station
Alternativt varenummer ASSY,LOCKOUT STATION
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Dybde (engelsk) 6,73 tommer.
Dybde (metrisk) 171 mm
Oversigt Bærbar Lockout Station
Dimensioner (D x B x H) 171 x 432 x 432 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 17.008 tommer.
Højde (metrisk) 432 mm
Inkluderer Stationen leveres uden indhold
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 17.008 tommer.
Bredde (metrisk) 432 mm