missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ruscogenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ruscogenin |
| CAS | 472-11-7 |
| Molekylær formel | C27 H42 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1β,3β,25R)-Spirost-5-ene-1,3-diol, (25R)-Spirost-5-ene-1β,3β-diol, 25D-Spirost-5-ene-1β,3β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,15-16,18-24,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,16+,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.62 |
| Formel vægt | 430.3083 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?